ContactUsLinkComponent
VWR® CO-330, draagbare TDS-meter, geleidbaarheid/zoutgehalte
VWR® CO-330, draagbare TDS-meter, geleidbaarheid/zoutgehalte
Catalog # 663-0359
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® CO-330, draagbare TDS-meter, geleidbaarheid/zoutgehalte
Catalog # 663-0359
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Temperatuurbereik:
    –50...+70 °C
  • Omschrijving:
    Conductivity, TDS meter set with a touch screen CO-330
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    ±0,2 °C
  • b×d×h:
    149×82×22 mm
  • Geleidbaarheid nauwkeurigheid:
    ±0,25% up to 19,99 mS/cm
    ±0,5% above 20 mS/cm; (±1 digit)
  • Geleidbaarheidsbereik:
    0 - 1000,0 S/cm, auto range - 6 subranges
  • Voeding:
    2×AA 1,2 V rechargeable battery, 5 V / 1000 mA power adapter
  • Zoutgehalte - nauwkeurigheid:
    ±2,00% (±1 digit)
  • Zoutgehalte - bereik:
    NaCl 0 - 296 g/L
    KCl 0 - 239 g/L
  • Temperatuurcoëfficiënt:
    Constant 2%/°C
  • Temperatuurcompensatie:
    –5...+70 °C
  • Gewicht:
    0,245 kg
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Deze draagbare, zuinige meters kunnen gelijktijdig de geleidbaarheid, specifieke geleiding, zoutgehalte, TDS (Total Dissolved Solids) en temperatuur meten.
  • Grafisch kleurenaanraakscherm maakt gelijktijdig uitlezen mogelijk
  • Zes subbereiken automatisch geschakeld (auto range)
  • Meet het zoutgehalte met conversie naar NaCl en KCl
  • TDS-meting, constante coëfficiënt 0,5; automatische temperatuurcompensatie
  • Constante α-coëfficiënt (de temperatuurcompensatiecoëfficiënt) –2%/°C
  • De referentietemperatuur kan tussen 25 en 20 °C worden gekozen
  • Geheugen voor 200 resultaten met tijd en datum; kalibratietijd herinneren; aangedreven door oplaadbare batterijen of voedingsadapter
Het zet geleidbaarheid om in zoutgehalte volgens reële kenmerken en niet volgens een constante coëfficiënt. Meet de geleidbaarheid in vloeistoffen met een geleidbaarheid tot 1000 mS/cm. 1-puntskalibratie door de constante K van de cel in te voeren of door deze te bepalen met behulp van een standaardoplossing.
Waterdichte behuizing (IP 66) maakt werken onder moeilijke omstandigheden mogelijk. Het kleine formaat en het lage gewicht maken het werken in het veld eenvoudiger.
Geleidbaarheid K constante = 0,010 tot 20.000 cm⁻¹
Ordering information: 24 maand garantie.