Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Home
Methylene blue
Methylene blue solution for microbiology, Sigma-Aldrich®
Methylene blue solution for microbiology, Sigma-Aldrich®
50484-100ML-F
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Methylene blue solution for microbiology, Sigma-Aldrich®
50484-100ML-F
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
VPE:
100 mL
Seq:
2440
:
:
319.86 g/mol
:
61-73-4
:
MFCD00012111
:
C₁₆H₁₈ClN₃S
:
MFCD00150008