Orders LinkContactUsLinkComponent
Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
25 g
Catalogus # F0125-25G
Corrosief
Irriterend
Leverancier:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Catalogus # F0125-25G
CAS-nummer:  120-00-3
Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
25 g
CAS-nummer:  120-00-3
Price
140,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, (4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide; Azoic Diazo No. 20; Fast blue BB)
Synoniemen:  4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide, N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB, C.I. 37175, Azoic diazo component 20 (base)
  • CAS-nummer:120-00-3
  • Formule:C₁₇H₂₀N₂O₃
  • MDL-nummer:MFCD00009091
  • Molecular Weight:300.36 g/mol
  • Smelten Pt:98…100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    25 g
Specificaties