ContactUsLinkComponent
Cerium(IV) sulphate standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Corrosief
Cerium(IV) sulphate standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Catalogus # 35650.K2
CAS-nummer:  
Corrosief
Cerium(IV) sulphate standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Catalogus # 35650.K2
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :332.24 g/mol
Merck index:14,1990
Dichtheid:1,05
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:237-029-5
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:13590-82-4
Formule:Ce(SO₄)₂
MDL-nummer:MFCD00148852