Orders LinkContactUsLinkComponent
i7100 Vial Label Applicator
i7100 Vial Label Applicator
i7100 vial label applicator, BradyPrinter i7100
Catalogus # BRDY151156
Leverancier:   Brady
i7100 Vial Label Applicator
Catalogus # BRDY151156
Leverancier:  Brady
i7100 Vial Label Applicator
i7100 Vial Label Applicator
i7100 vial label applicator, BradyPrinter i7100
Price
3 480,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Automate vial tube identification with the Vial Label Applicator accessory that prints and applies labels on vial tubes in a few seconds.
Works only with the 300 and 600 dpi Peel models of the BradyPrinter i7100 Industrial Label Printers.
Delivery information: The accessories for the wraptor printer applicator includes cleaning kits, memory cards, additional hardware, shippping materials, and stylus.
Specificaties
  • Omschrijving:
    i7100 vial label applicator
  • Voor:
    BradyPrinter i7100
  • Cat. No.:
    BRDY151156
  • Temperatuurbereik:
    5 - 40°C
  • Afmetingen:
    120,65W×220,98L×76,2D mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Brady workstation CLP/GHS app via download
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    BRDY195526
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 369,99 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Brady workstation automation software suite
    Brady workstation automation software suite
    BRDY149187
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 833,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Brady workstation scan- en printsoftwarepakket
    Brady workstation scan- en printsoftwarepakket
    BRDY149445
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 833,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Workstation lockout writer software app
    Workstation lockout writer software app
    BRDY145445
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 833,00 €