Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, 0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺, Biquinoline, 100, 100
Catalogus # 85696.601
Leverancier:   VWR Chemicals
Copper test strips, Dosatest
Catalogus # 85696.601
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, 0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺, Biquinoline, 100, 100
CAS-nummer:  
Price
28,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for the determination of copper.
  • Ideal for rapid and easy analysis of copper directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to red-violet.
Levering: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Let op: Strongly acid solutions (pH < 2) have to be buffered to a pH value of 2 to 6 using solid sodium acetate.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Chemische methode:
    Biquinoline
  • VPE:
    100
  • Omschrijving:
    Copper test strips
  • Tests per kit:
    100
  • Meetbereik:
    0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.