Herbruikbare filterhouder voor adembescherming, Secure Click™
Catalog # 111-2566
Supplier: 3M
Specifications
- Omschrijving:Secure Click™ herbruikbare filterhouder voor adembescherming, D701
- Seq:08
- VPE:10
Specifications
About this item
Wordt gebruikt om 3M Secure Click™ deeltjesfilters D7N11 of D7P71 op hun plaats te houden op Secure Click™ D8000-cartridges.
- Component werkt met ademhalingsmaskers uit de Secure Click™ 800-serie en cartridges uit de Secure Click™ D8000-serie
- Raadpleeg de 'Gebruikersinstructies' van het D7N11- of D7P71-filter voor meer informatie
Het filter werkt met ademhalingstoestellen uit de 3M Secure Click™ 800-serie. Het verbindingssysteem werkt net als een veiligheidsgordel. Lijn eenvoudig de aansluitingen uit en druk totdat u een hoorbare klik hoort. Het filter is geschikt voor gebruik in omgevingen met vaste en vloeibare deeltjes.