VWR® C-WF, Digitale Camera
630-3271
- Resolutie:2592×1944 (pixels)
- Sensortype:CMOS
- Sensor size:1/2,5"
- Omschrijving:C-WF camera with 5 MP, Wi-Fi, and multi-plug
- Environmentally Preferable:
- Model:C-WF
- Frame rate:10@1280x720 [full resolution (fps)]
- Beeldformaat:16/9
- Belichtingstijd:Auto
- Ondersteunde besturingssystemen:Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 bit), Windows 10 (64 bit) Osx (MAC Osx) starting from 10.7.5 (only LITEVIEW), Android
- Computervereisten:CPU: Intel Core 2 - 2.8 GZ or higher;
PC RAM: 2 GB or more;
PC USB 2.0 - Kleurdiepte:8 bit
- Signaal-ruisverhouding:43 dB
- Voeding:5 V, 0,5 A (camera power)
- Gevoeligheid:1 V/lux-sec
- VPE:1
Wi-Fi-camera met goede resolutie (tot 5 MP), CMOS-sensor en Wi-Fi-verbinding, aanbevolen voor basis/algemene toepassingen in het onderwijs en thuisgebruik. Werk in een volledig interactief, flexibel en dynamisch digitaal klaslokaal en maximaliseer de efficiëntie van leerprocessen.
- Ideaal voor interactieve, flexibele en dynamische leerprocessen
- Eenvoudige, intuïtieve bediening met krachtige software
- Universele aansluiting op ieder microscoopmerk
- Directe oculair- en trinopoortaansluiting
- Maximaal 5 MP-afbeeldingen
- Wi-Fi-interface
- Directe Wi-Fi-verbinding (geen router vereist)
- Functie voor het vastleggen van afbeeldingen en video's bij gebruik in de Wi-Fi-modus
- Betrouwbare kleurgetrouwheid
- C-mount projectielens en ringen inbegrepen
Klaar voor gebruik op elke microscoop met directe oculairbuisaansluiting, dankzij de meegeleverde C-mount projectielens en ringen. Ook aan te sluiten op alle trinoculaire buizen van verschillende merken met behulp van de meegeleverde C-mount projectielens of een extra focusseerbare C-mount adapter.
: Downloadbare, gratis software (Windows, Mac OS of Linux) is altijd beschikbaar om de nieuwste updates mogelijk te maken.