Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Digitale Warmtethermometer
VWR® Traceable® Digitale Warmtethermometer
Digital heat thermometer, 0...300 °C (32...572 °F), ±1 °C between 0...130 °C; ±3 °C between 131...300 °C (±2 °F between 32...266 °F; ±6 °F between 268...572 °F) , External 4×150 mm (metal cable), 73×22×126 mm
Catalogus # 620-2809
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Traceable® Digitale Warmtethermometer
Catalogus # 620-2809
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Traceable® Digitale Warmtethermometer
VWR® Traceable® Digitale Warmtethermometer
Digital heat thermometer, 0...300 °C (32...572 °F), ±1 °C between 0...130 °C; ±3 °C between 131...300 °C (±2 °F between 32...266 °F; ±6 °F between 268...572 °F) , External 4×150 mm (metal cable), 73×22×126 mm
Price
60,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Geeft tegelijkertijd temperatuur-, timer- en huidige alarmen weer.
  • Drie-display temperatuur, alarm, timer
  • Programmeerbaar hoog/laag-alarm
  • ºC/ºF uitwisseling
  • 12/24 uur afteltimer
  • Geheugen voor timerinstellingen
  • Weergave van de verstreken tijd van de timer
  • Roestvrijstalen sonde
  • Magnetische bevestiging
  • Indicatie batterij bijna leeg
Perfect voor gebruik in ovens en incubators.
Opmerking: Nieuw productontwerp voor 620-1912.
Certifications: Individueel gekalibreerd ISO 17025 gecertificeerd. Individueel gecertificeerd – traceerbaar naar NIST.
Specificaties
  • Meetbereik:
    0...300 °C (32...572 °F)
  • Omschrijving:
    Digital heat thermometer
  • b×d×h:
    73×22×126 mm
  • Juistheid:
    ±1 °C between 0...130 °C; ±3 °C between 131...300 °C (±2 °F between 32...266 °F; ±6 °F between 268...572 °F)
  • Voeler:
    External 4×150 mm (metal cable)