Houder voor 3 Imhoff kegels, Nalgene®
Houder voor 3 Imhoff kegels
532-0100
Houder voor 3 Imhoff kegels, Nalgene®
532-0100
Securely hold three Imhoff cones with the durable and transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
- Transparent; easily see level of contents
- Can also be used to hold 500 and 1000 ml Nalgene separatory funnels
- Omschrijving:Houder voor 3 Imhoff kegels
- Cat. No.:532-0100
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage