Universele statiefklemmen
Catalog # 241-7192
Supplier: BOCHEM
Specifications
- Spanwijdte:0 - 80 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Aluminium.
- De vingers van de klemmen zijn met kurk bekleed om de geklemde artikelen te beschermen
- Zonder staafkoppelstuk voor bevestiging aan statief
- Met kruiskopschroeven voor snelle en eenvoudige bevestiging