ContactUsLinkComponent
VWR® Cryo 1 °C-vriescontainer
  479-0640
undefined
VWR® Cryo 1 °C-vriescontainer
  479-0640
  • Aant. gaten:
    18
  • Omschrijving:
    Cryogene 1° C-vriescontainer
  • Afmetingen:
    86×117 mm (Int.Ø×H)
  • VPE:
    1
Container PC, sluiting en injectieflaconhouder HDPE, schuiminzetstuk.
  • Drijvend, stevig inzetstuk voorkomt besmetting van injectieflacons
  • Bestand tegen herhaaldelijk gebruik; gelabeld met stapsgewijze instructies
  • Biedt plaats aan maximaal 18 cryogene flesjes (1; 1,2; 1,5 en 2 ml)
Niet-mechanisch apparaat dat isopropylalcohol en een mechanische vriezer gebruikt voor een koelsnelheid van –1 °C per minuut. Ideaal voor succesvolle celcryopreservatie en -herstel.