VWR® Traceable® Alarm Thermometer met Timer
, 0…200 °C, ± 2,0 °C, 1,0 °C, 70×76×12,7 mm
620-1662
This thermometer, with timer, is designed to monitor liquids, air, gas or semi-solids. The metal probe may be placed in ovens and incubators making this unit ideal for use in these environments.
- Display toont tijd, huidige temperatuur en alarminstelling
- Metalen sonde voor toepassingen in ovens en incubators
- Instelbaar display en grote cijfers
Gebogen roestvrijstalen sonde (Ø×L: 4×215 mm). De kabel is gemaakt van kunststof.
: Conform NIST. Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Meetbereik:0…200 °C
- Resolutie:1,0 °C
- b×d×h:70×76×12,7 mm
- Juistheid:± 2,0 °C
- Cat. No.:620-1662