Specifications
- Type:Anti-uv, antikraslaag, antiwasemlaag
- Kleur:helder/blauw
- Omschrijving:SF201SGAF-BLU+ U6 lensmarkering
- Beglazing:Clear PC (2C-1.2 3M 1 FT)
- VPE:1
Specifications
About this item
SecureFit™ 200 veiligheidsglas is lichtgewicht, met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Het heeft een heldere, anti-kras en superieure anti-condens lens, en een omhullend ontwerp dat veilig en comfortabel is.
- Diffuse druk over het oor met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology
- Zachte, verstelbare neuspads zorgen voor extra comfort
- Platte en flexibele pootjes zijn gemakkelijk te combineren met oorkappen en bieden stevige zijdelingse bescherming
- Omhullend ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld
- Scotchgard™ Anti-Fog Coating biedt superieure anti-condens en anti-kras eigenschappen
- Uitstekende bescherming tegen ultraviolette (UV) straling
- Er is een verwijderbare met schuim beklede pakking beschikbaar
Omhullend, lichtgewicht en zelfaanpassend SecureFit™ 200 veiligheidsglas weegt slechts 18 g en biedt een comfortabele pasvorm. Ze zijn voorzien van 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology waarmee de contactpunten van de slapen zich op natuurlijke wijze kunnen aanpassen aan de hoofdomvang van een persoon. De heldere lens is voorzien van Scotchgard™-anticondenscoating voor helder zicht en is langer bestand tegen beslaan dan traditionele anticondenscoatings, zelfs na meerdere keren wassen, inclusief gebruik van alcoholdoekjes of desinfecteren door weken in verdund bleekmiddel. Superieure anticondens- en antikraseigenschappen zorgen voor meer duurzaamheid en zichtbaarheid.
Brede, flexibele slaaparmen over de oren bieden solide zijdelingse bescherming en werken goed met oorkappen. Het omhullende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld en helpt wegglijden door hoofdbewegingen te verminderen.