Multi-element solution for ICP, (3 components)
Multi-Element Solution for ICP, (3 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Catalog # HONCE2132-100ML
Supplier: Honeywell Chemicals
Multi-element solution for ICP, (3 components)
Catalog # HONCE2132-100ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of K, Na, P in HNO₃ 5%
Specifications
Specifications
- Matrix:5% HNO₃
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Multi-Element Solution for ICP, (3 components)
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.