Interference check solution 2 for ICP
Interference Check Solution 2, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Catalogus # HONCE2119-100ML
Leverancier: Honeywell Chemicals
Interference check solution 2 for ICP
Catalogus # HONCE2119-100ML
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn in HNO₃ 2%
Specificaties
Specificaties
- Matrix:2% HNO₃
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Interference Check Solution 2
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.