Alternate Interference A for ICP
Alternate Interference A, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Catalogus # HONCE2115-100ML
Leverancier: Honeywell Chemicals
Alternate Interference A for ICP
Catalogus # HONCE2115-100ML
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V in HNO₃ 5%
Specificaties
Specificaties
- Matrix:5% HNO₃
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Alternate Interference A
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.