ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Showa NSK24
 :  Showa
undefined
Chemical resistant gloves, Showa NSK24
 :  Showa
  • Catalog No:
  • BESTNSK24-10/L
  • BESTNSK24-11/XL
  • BESTNSK24-8/S
  • BESTNSK24-9/M
  • Model:
  • NSK24
  • NSK24
  • NSK24
  • NSK24
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Environmentally Preferable:
  • Duurzame verpakking
  • Duurzame verpakking
  • Duurzame verpakking
  • Duurzame verpakking
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Voeringmateriaal:
  • Katoen
  • Katoen
  • Katoen
  • Katoen
  • Materiaal:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Afwerking:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Manchetstijl:
  • Gekarteld
  • Gekarteld
  • Gekarteld
  • Gekarteld
  • EN-norm:
  • EN 388:2016 (4112X); EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016 (4112X); EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016 (4112X); EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016 (4112X); EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016
  • Goedgekeurd voor voedselcontact:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Milieu certificering:
  • Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526. Green circle
  • Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526. Green circle
  • Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526. Green circle
  • Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526. Green circle
Frequently Bought Together