Thermoshaker, Matrix Orbital
444-1277
: IKA
- Cirkelbeweging:3 mm
- Omschrijving:Thermoshaker, IKA Matrix Orbital, EU-stekker
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:IKA Matrix Orbital
- Bereik mengsnelheid:0 - 3000 min⁻¹
- Gewicht:7,2 kg
- b×d×h:200×120×320 mm
- VPE:1
- Type:Orbital
De IKA Matrix Orbital maakt deel uit van een krachtige productfamilie van thermoshakers met tal van gebruiksvriendelijke functies.
- Groot, duidelijk display met een handige menustructuur voor een intuïtieve bediening
- Toerentallen tot 3000 tpm en een schuddiameter van 3 mm zorgen ervoor dat de vloeistof snel en effectief mengt
- Twee verschillende snelheidsstanden voor optimaal mixen
- RS232- en USB-interfaces
IKA Matrix Orbital mengt en is geschikt voor gebruik met variabele inzetstukken. Of het nu gaat om bloedmonsters, farmaceutische middelen, DNA/RNA-monsters of ELISA-assays - monsters met zelfs de kleinste volumes mengen betrouwbaar en volledig in alle laboratoriumtoepassingen. Geen kruisbesmetting en een optimaal mengresultaat.
: Voldoet aan ASTM-normen. EN-342. IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21
: Geleverd met inzetstukken voor 0,2 ml PCR-flacons en 0,5 en 1,5/2,0 ml reactievaatjes.