Laminine
Catalogus # 734-1273
Leverancier: Corning
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:10,5 mg
- Bron:Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour
- Species:Mouse
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Storage conditions:Stable for at least three months at −70 °C. Do not store in frost-free freezer. Avoid multiple freeze-thaws.
- Milieu certificering:ISO 14001 - Bedford
- Protein/peptide name:Laminin/entactin complex, high concentration
- Formulering:≥10 mg/ml Phosphate-Buffered Saline
Specificaties
Over dit artikel
Laminine, een belangrijke component van basale membranen, bezit talrijke biologische activiteiten, waaronder de bevordering van celadhesie, -migratie, -groei en -differentiatie, en tevens ook de uitgroei van neurieten. Het kan worden gebruikt als dunne coating op weefselcultuuroppervlakken of als oplosbaar additief aan voedingsbodems. De hoge concentratie (HC) van het laminine/entactinecomplex is een speciale formule die is ontwikkeld voor driedimensionale (3D) cultuur.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma.