ContactUsLinkComponent
Methylene blue
Methylene blue
  ROTHA514.1
 :  Roth Carl
 :  
Methylene blue
  ROTHA514.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10 g
  • Seq:
    3236
 :
 :319.86 g/mol
 :12,06137
 :180 °C
 :1.757 g/cm³ (22 °C)
 :200-515-2
 :GHS07
 :Kamertemperatuur
 :61-73-4
 :MFCD00012111
 :C₁₆H₁₈ClN₃S
 :MFCD00150008