Methylene blue
720-1047
: RAL
:
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
- Seq:3401
:
:319.86 g/mol
:12,06137
:180 °C
:1.757 g/cm³ (22 °C)
:200-515-2
:GHS07
:Kamertemperatuur
:1
:61-73-4
:MFCD00012111
:C₁₆H₁₈ClN₃S
:MFCD00150008