Quartz
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- CAS-nummer:14808-60-7
- Formule:SiO₂
- MDL-nummer:MFCD00217788
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Kokend Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:1427 °C
- Dichtheid:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:238-878-4
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- CAS-nummer:14808-60-7
- Formule:SiO₂
- MDL-nummer:MFCD00217788
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Kokend Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:1427 °C
- Dichtheid:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:238-878-4
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:MarketsourceMarketsource
- Specificaties:MarketsourceMarketsource