Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS-Na
MOPS-Na
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
  • CAS-nummer:71119-22-7
  • Formule:C₇H₁₄NNaO₄S
  • MDL-nummer:MFCD00064350
  • Molecular Weight:231.25 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:428-420-3
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg