Orders LinkContactUsLinkComponent
Finasteride ≥98.0% (by GC)
Finasteride ≥98.0% (by GC)
Irriterend
Leverancier:   TCI
Finasteride ≥98.0% (by GC)
Leverancier:  TCI
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
  • CAS-nummer:98319-26-7
  • Formule:C₂₃H₃₆N₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00869737
  • Molecular Weight:372.55 g/mol
  • Merck index:14,04082
  • Smelten Pt:253°C
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
Product Family Options
Productinformatie
  • VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 200 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 34,10 €
    34,10 €
    1 * 200 mg
       34,10 €
  • 1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 128,00 €
    128,00 €
    1 * 1 g
       128,00 €