Bismuth(III) carbonate basic
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Synoniemen: Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
- CAS-nummer:5892-10-4
- Formule:(BiO)₂CO₃
- MDL-nummer:MFCD00010877
- Molecular Weight:509.97 g/mol
- Merck index:14,1282
- Dichtheid:6,86
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:227-567-9
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Synoniemen: Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
- CAS-nummer:5892-10-4
- Formule:(BiO)₂CO₃
- MDL-nummer:MFCD00010877
- Molecular Weight:509.97 g/mol
- Merck index:14,1282
- Dichtheid:6,86
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:227-567-9
Product Family Options
Productinformatie