Orders LinkContactUsLinkComponent
1,4-Dioxaan ≥99% stabilised
1,4-Dioxaan ≥99% stabilised
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
1,4-Dioxaan ≥99% stabilised
Certificaten
1,4-Dioxaan ≥99% stabilised
1,4-Dioxaan ≥99% stabilised
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Stabilized with ca 5-10 ppm BHT
Purity: 99+% CAS No.: 123-91-1 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 12°(54°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Ether-like Melting Point: 11.8° Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 102551 Merck Reference: 14,3300 UN No.: 1165 MDL No.: MFCD00006571
Synoniemen:  Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
  • CAS-nummer:123-91-1
  • Formule:C₄H₈O₂
  • MDL-nummer:MFCD00006571
  • Molecular Weight:88.11 g/mol
  • Merck index:14,3300
  • Kokend Pt:100…102 °C
  • Smelten Pt:11,8 °C
  • Dichtheid:1,034
  • Flits Pt:12 °C (54 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1165
  • ADR:3,II
  •  :Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 5-10 ppm
  • EINECS:204-661-8
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 500 g
       43,20 €
  • Glass bottle for solids
    2.500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 g
    1 * 2.500 g - 137,00 €
    137,00 €
    1 * 2.500 g
       137,00 €