Bariumchloride 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution
FFCHFF20480500
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Seq:2725
- Environmentally Preferable:
:
:208.24 g/mol
:1.034 g/cm³ (20 °C)
:Kamertemperatuur
:233-788-1
:3287
:6.1,III
:GHS07
:10361-37-2
:BaCl₂
:MFCD00003445