ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol
  VWRS2715.9011
 :  
Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol
  VWRS2715.9011
 :  
  • VPE:
    10 L
  • Seq:
    5214
 :
 :56.11 g/mol
 :Kamertemperatuur
 :215-181-3
 :3286
 :3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553