0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxide
Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol
Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol
VWRS2715.9011
:
VWR Collection
:
Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol
VWRS2715.9011
:
VWR Collection
:
VPE:
10 L
Seq:
5214
:
:
56.11 g/mol
:
Kamertemperatuur
:
215-181-3
:
3286
:
3,II
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS05
:
GHS08
:
1310-58-3
:
KOH
:
MFCD00003553