Kaliumpermanganaat 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1070902
REGE1070902
: REAGECON
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
:
:158.03 g/mol
:Kamertemperatuur
:231-760-3
:3082
:9,III
:GHS09
:7722-64-7
:KMnO₄
:MFCD00011364