Orders LinkContactUsLinkComponent
Orcein
Marketsource
Leverancier:   Serva
Orcein
Leverancier:  Serva
Marketsource
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Orcein (from synthetic), Natural Red 28
  • CAS-nummer:1400-62-0
  • MDL-nummer:MFCD00062310
  • EINECS:215-750-6
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource