ContactUsLinkComponent
Ethanol 70% ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Ethanol 70% ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Catalogus # 98193.418
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ethanol 70% ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Catalogus # 98193.418
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic drum
  • VPE:
    10 L
  • Seq:
    5214
  • Environmentally Preferable:
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99 %
  • Assay (V/V):
    69.0-72.0 %
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
Synoniemen: Ethyl alcohol
 :
 :46.07 g/mol
Dichtheid:0.85 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:22 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:200-578-6
UN:1170
ADR:3,II
 :GHS02
CAS-nummer:64-17-5
Formule:C₂H₅OH
MDL-nummer:MFCD00003568