Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol blue 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Glass bottle, 250 mL
Catalogus # 34307.237
Ontvlambaar
Leverancier:   VWR Chemicals
Bromophenol blue 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Catalogus # 34307.237
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  115-39-9
Bromophenol blue 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Bromophenol blue 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Glass bottle, 250 mL
CAS-nummer:  115-39-9
Price
65,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
  • Transition range: pH 3.0 - 4.6
Synoniemen:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS-nummer:115-39-9
  • Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-086-2
  • UN:1170
  • ADR:3,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Identification:
    Passes test
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    250 mL
Specificaties