VWR® Hitachi, Analyser cups for Hitachi systems
SIMPB720-8
- Ø uitw.:12,7 mm
- Verpakt:Bags of 1000
- Capaciteit:2 ml
- Omschrijving:Analyser cups for Hitachi systems
- VPE:10.000
These analyser cups are made of PS.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904