USB-camera, Moticam® Pro S5 Plus
Product Details & Documents
Hoogwaardige sCMOS USB-camera Moticam® Pro S5 Plus voor microscopie voor een ultiem beeldresultaat voor fluorescentietoepassingen.
- Snelle framesnelheden
- sCMOS-sensoren met achtergrondverlichte sensortechnologie
- USB 3.1-interface
- Ideaal voor fluorescentietoepassingen
- Motic Images Plus 3.0-software
Een ultieme oplossing, nog steeds betaalbaar – Moticam Pro S5 Plus heeft een grote 2/3” sensor met een resolutie van 5 MP bij een maximale framesnelheid van 70 fps* in volledige resolutie. Deze camera omvat alle belangrijke aspecten van beeldvorming: resolutie voor detailinformatie, snelheid voor snelle verschijnselen en een grote sensor om grotere gebieden in één opname te bestrijken.
Informations de commande: Afzonderlijk aan te schaffen – C-mount adapter niet inbegrepen, aan te schaffen bij hetzelfde merk van uw microscoop, compatibel met uw microscoopmodel en passend bij de grootte van de chip van uw Moticam.
Livraison: Inclusief CS-ringadapter, USB 3.1-kabel, Motic 4-punts kalibratieschuif, Motic Images Plus 3.0 voor Windows/OSX/Linux.
Attention: Minimale computervereisten – 2GHz dual-core, RAM-geheugen 2GB, videogeheugen min. 512MB.
Documents
TDS MOTICAM Pro S5 Plus, Specification
Technische fiche
Specificaties
- Model:Moticam Pro S5 Plus
- Resolutie:5 MP
- Sensortype:sCMOS
- Interfaces:USB 3.1
- Cat. No.:630-3103
- Sensor size:2/3"
- Stuurprogramma:TWAIN, SDK and DirectShow Driver
- Frame rate:2448×2048 @ 68,3 fps; 1224×1024 @ 175,8 fps, max.
- Lensmontage:C-Mount
- Software:Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux
- Ondersteunde besturingssystemen:Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux or higher
- Sensor:sCMOS