Hersluitbare sluiting, SJ356D, Dual Lock™
3M™ Dual Lock™ hersluitbare sluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylkleefstof op de achterkant van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare sluiting met 40 steeltjes/cm² en een dikte van 5,8 mm. Deze hersluitbare sluiting kan 1000 keer worden gesloten voordat hij 50% van zijn oorspronkelijke treksterkte verliest.
- Snap-in-place installatie vervangt schroeven, spijkers, drukknopen en klinknagels
- Vijf keer de treksterkte van typische klittenbandsluitingen
- Uitstekende hittebestendigheid
- Vocht- en UV-bestendig
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
- Doorzichtig acryl rugmateriaal
Het heeft een doorzichtige acrylkleefstof op de achterkant van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare sluiting met 40 stengels/cm² (250 per vierkante inch) en een dikte van 5,8 mm. Deze hersluitbare sluiting heeft een temperatuurbestendigheid van 30 tot 70 °C op lange termijn (95 °C op korte termijn) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het is geschikt voor gebruik met metalen (aluminium, roestvrij staal), glas en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie (acryl, polycarbonaat, ABS). De sluiting kan 1000 keer worden geopend en gesloten voordat hij 50% van zijn oorspronkelijke treksterkte verliest.
- Breedte:25 mm
- Kleur:doorschijnend
- Omschrijving:Dubbelpak hersluitbare bevestigingsmiddelen
- Model:SJ356D
- Temperatuur:104 °C