Hersluitbare sluiting, SJ354D, Dual Lock™
Product Details & Documents
3M™ Dual Lock™ hersluitbare sluiting SJ3540 heeft een op rubber gebaseerde lijm op de achterkant van een zwarte, polypropyleen hersluitbare sluiting. Het is geschikt voor het verlijmen van vele kunststoffen, gepoedercoate verven en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Deze hersluitbare sluiting heeft 40 paddenstoelvormige stelen/cm² met een dikte van 5,8 mm.
- Snap-in-place installatie vervangt schroeven, spijkers, drukknopen en klinknagels
- Sluit met een hoorbare klik
- Tot 1000 keer openen en sluiten voordat 50% van de oorspronkelijke treksterkte verloren gaat
- Drukgevoelige lijm zorgt voor een uitstekende aanvangskleefkracht op de meeste oppervlakken
- Geschikt voor binnentoepassingen
- Helpt trillingen te verminderen
- Lengte: 5 meter
- Rubber rugmateriaal
3M™ Dual Lock™ hersluitbare sluiting SJ3540 is ontworpen voor gebruik met veel kunststoffen (acryl, polycarbonaat en ABS), poedercoatingverven en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). Het is een Type 250 polyolefine sluiting met steeldichtheid die wordt ondersteund door een op rubber gebaseerde drukgevoelige kleefstof. Dit product presteert bij lage temperaturen, is bestand tegen temperaturen tot 50 °C op lange termijn (70 °C op korte termijn) en is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.
Specificaties
- Steriel:-
- Breedte:25,4 mm
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Dubbelpak hersluitbare bevestigingsmiddelen
- Seq:01
- Model:SJ354D
- Temperatuur:49 °C