Orders LinkContactUsLinkComponent
Salpeterzuur solution ~32,5%, special quality
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # HONC30772H-2.5L
Corrosief
Giftig
Leverancier:   Honeywell Chemicals
Salpeterzuur solution ~32,5%, special quality
Catalogus # HONC30772H-2.5L
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  7697-37-2
Salpeterzuur solution ~32,5%, special quality
Glass bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  7697-37-2
Price
123,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Nitric acid solution
  • CAS-nummer:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011349
  • Molecular Weight:63.01 g/mol
  • Kokend Pt:100 °C
  • Dichtheid:1,196 g/cm3
  • UN:2031
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    32.2 - 32.8 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L
Specificaties