Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazide
Natriumazide
Plastic bottle, 1 kg
Catalogus # HONC13412H-1KG
Milieu
Gezondheid
Giftig
Leverancier:   Honeywell Chemicals
Natriumazide
Catalogus # HONC13412H-1KG
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  26628-22-8
Natriumazide
Plastic bottle, 1 kg
CAS-nummer:  26628-22-8
Price
366,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Sodium triazide
  • CAS-nummer:26628-22-8
  • Formule:NaN₃
  • MDL-nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Smelten Pt:300 °C
  • Dichtheid:1,85 g/cm3 (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Loss on dr. on P₂O₅, 20 mbar:
    Max. 0.2 %
  • Free alkali (as NaOH):
    Max. 0.2 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.001 %
  • Water insoluble matter:
    Max. 0.05 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.