Spatula
Spatula with spoon and flat end, mirror finish, 225 mm, 50 mm, 38×15 mm
Catalogus # HEATHS15909
Leverancier: HEATHROW
Ga naar:
Product Details & Documents
This spatula is used to transfer, lift, and handle powders and granular materials.
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Autoclavable
Mirror finish with flat and spoon ends.
Specificaties
- Omschrijving:Spatula with spoon and flat end, mirror finish
- Lengte:225 mm
- Lepelmaat:38×15 mm
- Lengte blad:50 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.