ContactUsLinkComponent
COVID-19 IgG/IgM rapid test cassette
  720-2967
 :  
undefined
COVID-19 IgG/IgM rapid test cassette
  720-2967
 :  
  • VPE:
    25
  • Omschrijving:
    Rapid test cassette for COVID-19 coronavirus
Een sneltest voor de kwalitatieve detectie van antistoffen (IgG en IgM) tegen SARS-CoV-2 in volbloed, serum of plasma. Alleen voor in vitro diagnostisch gebruik door deskundige professionals.
COVID-19 IgG/IgM sneltestcassette (volbloed/serum/plasma) is een snelle chromatografische immuniteitstest voor de kwalitatieve detectie van IgG- en IgM-antistoffen tegen SARS-CoV-2 in menselijk volbloed, serum of plasma ter ondersteuning van de diagnose van primaire en secundaire SARS-CoV-2-infecties.
a
 : Not for self-testing. The test is intended for professional in vitro diagnostic use by health care professionals only.