VWR®, draadmand met handvat
Catalog # 216-2254
Supplier: VWR Collection
Specifications
- b×d×h:400×300×200 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Deze draadmand is gemaakt van roestvrij, elektrolytisch gepolijst roestvrij staal.
- Zeer goede chemische en temperatuurbestendigheid
- Opklapbare draaggreep met kunststof handgreep
- Robuust ontwerp met twee stangen voor basisversterking
Geschikt voor transport of sterilisatie van laboratoriumgoederen.