Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette workstation
Pipette workstation
Pipette workstation, 4 pipettes, multiple size tips, helder, 244×165×246 mm
Catalogus # HEATHS234631
Leverancier:   HEATHROW
Pipette workstation
Catalogus # HEATHS234631
Leverancier:  HEATHROW
Pipette workstation
Pipette workstation
Pipette workstation, 4 pipettes, multiple size tips, helder, 244×165×246 mm
Price
273,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Keep pipette and disposable tips together in one convenient stand.
  • Holds up to four pipettes on top shelf
  • Dual bins hold multiple size tips
  • Self-closing lid provides dust-free storage
  • Oversized lip allows for easy access when wearing gloves
Acrylic workstation is opaque on sides with clear front and bin lids for easy content identification.
Specificaties
  • Voor:
    4 pipettes, multiple size tips
  • Kleur:
    helder
  • Omschrijving:
    Pipette workstation
  • b×d×h:
    244×165×246 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.