General purpose gloves, Showa 4400Y
: Showa
These flexible gloves with ¾ nitrile coating protect the hand from oils and abrasion without compromising sensitivity and flexibility.
- Soft cotton jersey liner
- Absorbs perspiration to increase comfort
- Good mechanical resistance
- Prevents oil and dirt penetration
- Elasticated wrist cuff
For increased visibility and ease of identification, the 4400Y is coated in a fluorescent yellow nitrile.
Suitable for applications in agriculture, automotive, gardening, mechanical, warehousing and distribution.
: EN 388:2016 (3111X); Cat. II
: 12 pairs per polybag.
- Catalog No:
- 112-5832
- 112-5831
- 112-5830
- 112-5833
- Model:
- Showa 4400Y
- Showa 4400Y
- Showa 4400Y
- Showa 4400Y
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Latex/latexvrij:
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Voeringmateriaal:
- Katoenen jersey
- Katoenen jersey
- Katoenen jersey
- Katoenen jersey
- Afwerking:
- 3/4 nitrile coating
- 3/4 nitrile coating
- 3/4 nitrile coating
- 3/4 nitrile coating
- Manchetstijl:
- Gebreide elastische pols en manchet
- Gebreide elastische pols en manchet
- Gebreide elastische pols en manchet
- Gebreide elastische pols en manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (3111X)
- EN 388:2016 (3111X)
- EN 388:2016 (3111X)
- EN 388:2016 (3111X)
Frequently Bought Together