ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Showa 381
General purpose gloves, Showa 381
Fournisseur:  Showa
Certificats
undefined
General purpose gloves, Showa 381
Fournisseur:  Showa
Spécifications
  • Catalog No:
  • 112-5827
  • 112-5826
  • 112-5829
  • 112-5828
  • 112-5825
  • Model:
  • Showa 381
  • Showa 381
  • Showa 381
  • Showa 381
  • Showa 381
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Afwerking:
  • Embossed microporous nitrile coating (palm)
  • Embossed microporous nitrile coating (palm)
  • Embossed microporous nitrile coating (palm)
  • Embossed microporous nitrile coating (palm)
  • Embossed microporous nitrile coating (palm)
  • Steken per inch (Gauge):
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Manchetstijl:
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • EN-norm:
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
Spécifications
Frequently Bought Together