ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Showa 370
General purpose gloves, Showa 370
Supplier:  Showa
Certificates
General purpose gloves, Showa 370
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5801
  • 112-5800
  • 112-5799
  • 112-5798
  • 112-5797
  • 112-5802
  • Model:
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Voeringmateriaal:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Materiaal:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Afwerking:
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Steken per inch (Gauge):
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Manchetstijl:
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • EN-norm:
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
Specifications
Frequently Bought Together