ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Showa 306
General purpose gloves, Showa 306
Leverancier:  Showa
Certificaten
General purpose gloves, Showa 306
Leverancier:  Showa
Specificaties
  • Catalog No:
  • 112-5760
  • 112-5764
  • 112-5765
  • 112-5766
  • 112-5759
  • Model:
  • Showa 306
  • Showa 306
  • Showa 306
  • Showa 306
  • Showa 306
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Latex/latexvrij:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Voeringmateriaal:
  • Nylon/PE
  • Nylon/PE
  • Nylon/PE
  • Nylon/PE
  • Nylon/PE
  • Afwerking:
  • Palm and fingertip coated
  • Palm and fingertip coated
  • Palm and fingertip coated
  • Palm and fingertip coated
  • Palm and fingertip coated
  • Steken per inch (Gauge):
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Manchetstijl:
  • Gebreide elastische pols en manchet
  • Gebreide elastische pols en manchet
  • Gebreide elastische pols en manchet
  • Gebreide elastische pols en manchet
  • Gebreide elastische pols en manchet
  • EN-norm:
  • EN 388:2016 (2121X)
  • EN 388:2016 (2121X)
  • EN 388:2016 (2121X)
  • EN 388:2016 (2121X)
  • EN 388:2016 (2121X)
Specificaties
Frequently Bought Together