Orders LinkContactUsLinkComponent
Coated filter, ORBO™ 80
Coated filter, ORBO™ 80
37 mm
Catalogus # 20811.
Leverancier:   Merck
Coated filter, ORBO™ 80
Catalogus # 20811.
Leverancier:  Merck
Coated filter, ORBO™ 80
37 mm
Price
290,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
ORBO™ 80 is a glass fiber filter coated with 1-(2-pyridyl)piperazine.
  • No cassettes
It is used for sampling diisocyanates in air.
Specificaties
  • Maat:
    37 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.