Orders LinkContactUsLinkComponent
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Borate buffer, 0.127 - 0.140 M, 10,0 - 10,4, 100 mL
Catalogus # 89273-100ML
Leverancier:   Merck
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Catalogus # 89273-100ML
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Borate buffer, 0.127 - 0.140 M, 10,0 - 10,4, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
238,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 mL
  • Omschrijving:
    Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
  • pH-waarde:
    10,0 - 10,4
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.