Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Phosphate buffer, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, 7,2, ±0.2, 100 mL
Leverancier: Merck
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Catalogus # 76847-100ML-F
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Concentratie:>0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Phosphate buffer
- pH-nauwkeurigheid:±0.2
- pH-waarde:7,2
- Cat. No.:76847-100ML-F
- M-Clarity quality level:MQ100